Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Plaques de filtration à 384 puits AcroPrep™, 100 μl
Les plaques de filtration à 384 puits AcroPrep™ sont idéales pour une utilisation dans des applications de préparation d’échantillons à haut volume et à haut débit.
540.00€ - 890.00€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Quantité | 10/boîte |
Volume (métrique) | 80 μl |
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Type | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Type | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17144471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5078 |
Omega (polyéthersulfone modifié) | Pointes courtes | 30 kDa |
890.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17184471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5084 |
Supor (PES) | Pointes longues |
660.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17194471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5085 |
Supor (PES) | Pointes courtes |
670.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17114471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5073W |
Fibre en verre borosilicaté | Pointes courtes |
540.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17124471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5076 |
Omega (polyéthersulfone modifié) | Pointes courtes | 10 kDa |
890.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17134471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5077 |
Omega (polyéthersulfone modifié) | Pointes longues | 10 kDa |
890.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17154471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5079 |
Omega (polyéthersulfone modifié) | Pointes longues | 30 kDa |
890.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17164471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5080 |
Omega (polyéthersulfone modifié) | Pointes courtes | 100 kDa |
890.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17174471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5081 |
Omega (polyéthersulfone modifié) | Pointes longues | 100 kDa |
870.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17104471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5072 |
Fibre en verre borosilicaté | Pointes longues |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17104481
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5086 |
Supor (PES) | Pointes courtes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et résistant aux produits chimiques avec un couvercle en polystyrène transparent
- Ce produit est uniquement destiné à la recherche
Spécification
PP | |
Non stérile | |
10/boîte | |
80 μl |