Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Plaques de filtration à 384 puits AcroPrep™, 100 μl
Les plaques de filtration à 384 puits AcroPrep™ sont idéales pour une utilisation dans des applications de préparation d’échantillons à haut volume et à haut débit.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 5076
Informations supplémentaires : Poids : 1.05450kg
Description
- Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et résistant aux produits chimiques avec un couvercle en polystyrène transparent
- Ce produit est uniquement destiné à la recherche
Spécification
Naturel | |
Omega (polyéthersulfone modifié) | |
Non stérile | |
Pointes courtes |
PP | |
10 kDa | |
10/boîte | |
80 μl |