Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide, 98,5 %, extrapur
Catalog Number p-4510424
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Récipient en plastique
79-06-1
C3H5NO
71.08
MFCD00008032
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide
6579
CHEBI:28619
prop-2-énamide
NC(=O)C=C
79-06-1
C3H5NO
71.08
MFCD00008032
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide
6579
CHEBI:28619
prop-2-énamide
NC(=O)C=C
L’acrylamide, numéro CAS 79-06-1, est un composé d’amide organique utilisé comme monomère dans la synthèse des polyacrylamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’acrylamide est un composé d’amide organique principalement utilisé comme monomère dans la synthèse du polyacrylamide
  • L’acrylamide se forme dans des aliments contenant des glucides, principalement lorsque ces aliments sont frits, grillés ou cuits
Applications
  • Lors d’expériences en laboratoire, l’acrylamide participe à des réactions chimiques comme intermédiaire dans la préparation de composés N-méthylol acrylamide et N-butoxyacrylamide
  • Pour l’utilisation moléculaire, ce composé peut être utilisé comme vecteur et est impliqué dans la précipitation de petites quantités d’ADN
  • Dans les expériences moléculaires, il est utilisé dans l’électrophorèse sur gel, y compris le transfert Western et SDS-PAGE, pour séparer les protéines et les macromolécules en fonction de leur taille et de leur charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Acrylamide
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Point d’ébullition 125.0°C (25.0 mmHg)
Point de fusion 82.0°C to 86.0°C
Densité 1.1220g/mL
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Point d’éclair 138°C
Formule linéaire H2C=CHCONH2
Spectre IR Authentique
Informations sur la solubilité Solubility in water: 21.5g/L (30°C). Other solubilities: solubilities in g/100mL solvent (30°C):, methanol 155; ethanol 86.2; acetone 63.1;, ethyl acetate 12.6; chloroform 2.66;, benzene 0.346; heptane 0.0068, soluble in ether
Poids de la formule 71.08
Pourcentage de pureté 98.5%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acrylamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.