Learn More
Ansell Gants à revêtement en nitrile ActivArmr™ 27-905 avec technologie Ansell Grip™
Code produit 16865190 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16865190 8 12 paires
16875190 9 12 paires
16885190 10 12 paires
16895190 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16865190 Fournisseur Ansell Code fournisseur 27905080
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Le revêtement en nitrile neuf et amélioré est flexible et confortable, tout en assurant une protection mécanique. La technologie Ansell Grip™ nécessite moins de force pour les objets glissants, réduit la fatigue des mains et augmente la productivité
  • Idéal pour les applications difficiles avec une combinaison de trois technologies : Technologie  Ansell™ Grip, Fortix™ Technologie et Ripel™ Technologie
  • La formulation unique de nitrile d'Ansell est désormais plus durable grâce à un brevet. Fortix™ Technologie offrant une résistance aux matériaux abrasifs et tranchants
  • Ansell Grip™ La technologie améliore l'adhérence dans les environnements secs, humides et huileux.
  • Revêtement complet avec Ripel™ Cette technologie offre une barrière exceptionnelle contre la graisse et l'huile, sans se dégrader comme le cuir ou le coton.
  • Le revêtement en polycoton souple offre une sensation plus fraîche aux mains
  • La manchette de sécurité étend la protection jusqu’au poignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 6
Certifications / conformité (Europe) Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Coating Material Nitrile
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating ANSI A2
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau Polycoton, Nitrile
Type de produit Gants en nitrile résistants
Dimensions 8
Norme EN388 4221C
À utiliser avec (application) Machines, équipement, forage de pétrole et entretien
Couleur de manchette de gant Naturel
Type de manchette de gant Sécurité
Matériau de revêtement Polycoton
Séries 27-905