Learn More
Ansell Gants à revêtement en nitrile ActivArmr™ 27-905 avec technologie Ansell Grip™
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Idéal pour les applications difficiles avec une combinaison de trois technologies : Technologie Ansell™ Grip, Fortix™ Technologie et Ripel™ Technologie
- La formulation unique de nitrile d'Ansell est désormais plus durable grâce à un brevet. Fortix™ Technologie offrant une résistance aux matériaux abrasifs et tranchants
- Ansell Grip™ La technologie améliore l'adhérence dans les environnements secs, humides et huileux.
- Revêtement complet avec Ripel™ Cette technologie offre une barrière exceptionnelle contre la graisse et l'huile, sans se dégrader comme le cuir ou le coton.
- Le revêtement en polycoton souple offre une sensation plus fraîche aux mains
- La manchette de sécurité étend la protection jusqu’au poignet
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 6 |
| Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Bleu |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Finition externe | Non texturés |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Polycoton, Nitrile |
| Type de produit | Gants en nitrile résistants |
| Afficher plus |