Learn More
Asecos™ Filtre au carbone actif
Aides à la ventilation dans les armoires de stockage de sécurité.
Marque: Asecos™ 32953
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Charbon actif
- Disponible en différentes tailles
- Accessoire
Spécification
270 x 270 x 165 mm | |
7 kg | |
Filtre | |
Modèles CX, SLX |