Learn More
asecos™ Filtre au carbone actif
Filtre à charbon actif carré à utiliser avec le système de filtre à circulation d’air UFA.025.030.XL.
Marque: asecos™ 40202
Informations supplémentaires : Poids : 5.26200kg
Description
- Filtre
- Pour le ou les modèle(s) : UFA.025.030(.XL)
- Filtre à charbon actif (angulaire)
Spécification
1 filtre, manuel et code de filtre | |
5,42 kg | |
11,95 lb | |
UFA.025.030.XL |
282 x 298 x 101 mm | |
Filtre au carbone actif | |
Rétention des vapeurs de solvants (hydrocarbures) |