Learn More
Welch Ilmvac™ Filtre au charbon actif
Marque:  Welch Ilmvac™ 700190
Code nomenclature Nacres: VA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10024380
  • 161.12€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-07-2024
Description
Piège à charbon actif
• Protège la pompe contre les vapeurs de solvants ou acides
• Piège charbon actif
• Raccord DN16
Spécification
Spécification
1/boîte
DN 16
Filtre au charbon actif