Learn More
asecos™ Filtre pour système de filtre à circulation d’air
Filtre asecos pour système de filtre à circulation d’air modèle UFA.20.30
Marque: asecos™
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
- Revco haute performance
- pour le ou les modèle(s) : UFA.20.30+
- Dimensions extérieures : 278 x 278 x 100 mm l x P x H
Spécification
275 x 278 x 100 mm | |
Filtre | |
275 mm | |
Pour le(s) modèle(s) :UFA |
5,262 kg | |
Filtre au carbone actif | |
100mm | |
278 mm |