Learn More
Invitrogen™ ACVR2B Human Protein
ACVR2B is a type II member of the TGF-beta family of receptor ser/thr kinases.
630.00€ - 7890.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001097.2 |
---|---|
Poids moléculaire | 62kDa |
Conditions de stockage | Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. |
Forme structurelle | Catalytic |
Alias de gène | ACVR2B |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10477318
|
Invitrogen™
PV6049 |
10μg |
630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15498713
|
Invitrogen™
PR9140B |
100μg |
1826.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15478803
|
Invitrogen™
PV6050 |
1mg |
7890.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ACVR2B is involved in the activin and myostatin signaling pathway.
Spécification
NP_001097.2 | |
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. | |
ACVR2B | |
Human | |
Baculovirus |
62kDa | |
Catalytic | |
STKR Kinase Family | |
GST Tag |