Learn More
ADA, sol. tampon 0,2M, pH 6,5, Thermo Scientific™
Code produit. p-7042067
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
Code produit. 15493869
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61259.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7415-22-7
Formule moléculaire C6H9N2NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 212.137
Numéro MDL MFCD00065483
Clé InChI QCGKKVWCABJQQI-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23679048
Nom IUPAC sodium ; 2-[(2-amino-2-oxoéthyl)-(carboxyméthyl)amino]acétate
SMILES C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau ADA buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration 0.2 M
pH 6.5
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL