Learn More
Thermo Scientific Chemicals ADA, 99 %, pour la biochimie
Code produit. 10145140 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
Code produit. 10145140
Marque: Thermo Scientific Chemicals 228010250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 26239-55-4 | C6H10N2O5 | 190.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26239-55-4
Formule moléculaire C6H10N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 190.155
Numéro MDL MFCD00008031
Clé InChI QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, N-(Carbamoylmethyl)iminodiacetic acid
CID PubChem 117765
ChEBI CHEBI:43960
Nom IUPAC Acide 2-[(2-amino-2-oxoéthyl)-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Spécification
Absorbance (9% soln. in 1 M NaOH), (9% soln. in 1 M NaOH) at 0nm, 0.08 max. at 300nm
Nom chimique ou matériau ADA
Conditions d’absorbance (9% soln. in 1M NaOH)
Note relative au nom For biochemistry
Point de fusion 219.0°C
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0.5% max. (110°C, 5 hrs)
Formule linéaire H2NCOCH2N(CH2CO2H)2
Conditionnement Flacon en verre
Merck Index 15, 135
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans l’alcool, insoluble dans le benzène, le chloroforme
Poids de la formule 190.16
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie