Learn More
HUBER Adaptateur pour bain
Adaptateur pour filetage mâle M16 x 1
Marque: HUBER 6945
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
- Adaptateur
Spécification
Dimensions du filetage : M16 x 1 mâle à M24 x 1,5 mâle | |
Adaptateur |