Learn More
RETSCH Adaptateurs
109.18€ - 833.16€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11723379
|
RETSCH
02.706.0277 |
À utiliser avec des flacons de réaction 2/4 2 ml |
833.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10329941
|
RETSCH
03.025.0003 |
Pour bols de broyage à empiler de type “C” de 50 ml, agate, en corindon fritté, en zircon, en nitrure de silicium, en carbure de tungstène |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10106071
|
RETSCH
03.025.0002 |
Pour bols de broyage à empiler de type “C” de 50 ml, acier inoxydable, acier chromé |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Support PTFE pour désintégration cellulaire• Jusqu'à 20 désintégrations simultanées
• Pour la désintégration des micro-organismes, bactéries et cellules pour extraction d'ADN: temps de broyage extrêmement court, limitant l'échauffement de l'échantillon
• S'effectue à l'aide de billes de verre (sans plomb) dans des tubes stériles à usage unique permettant de transférer, et centrifuger le broyat cellulaire sans changement de contenant
• Diamètre optimum des billes environ 0,3mm pour les bactéries et 0,5 à 0,7mm pour les levures
• Billes inox pour le broyage de tissus
• Support PTFE
• Pour Cryomill
• Accessoires obligatoires billes.
Spécification
Adaptateur |