Learn More
Fisherbrand™ Adaptateurs pour rotor Fisherbrand™ accuSpin™ 4 places avec godet rectangulaire
Les adaptateurs sont vendus individuellement et sont disponibles dans d’autres tailles.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
S’adaptent dans un godet rectangulaire 13-100-587 pour rotor à godets oscillants 13-100-584 ; peut également être utilisé dans un rotor scellé 13-100-589.
Order Info
Les adaptateurs sont vendus individuellement. Commandez la quantité requise pour équiper le rotor. D’autres tailles d’adaptateur sont disponibles en ligne.
Specifications
Rotor accuSpin 1 / 1R 4 places | |
Blanc | |
Flacon |