Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour godets rectangulaires dans le rotor A-4-81
Avec ces adaptateurs, le rotor A-4-81 pour centrifugeuse Eppendorf 5810 / 5810 R gagne en flexibilité
Marque: Eppendorf™ 5810748003
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.48900kg
Description
- Adaptateurs pour rotor
- Pour godets rectangulaires
- Disponible dans un vaste choix de tailles pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Adaptateur | |
3 à 15 ml | |
16 mm | |
2/boîte |
Fond rond | |
Godet rectangulaire de 500 ml pour rotor A-4-81 | |
64 |