Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour tubes Oak Ridge
Améliorez la flexibilité de vos applications de manipulation de liquides grâce à ces adaptateurs
Marque: Eppendorf™ 5820721006
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
- Adaptateurs
- Pour tubes Eppendorf™ Oak Ridge
Spécification
Adaptateur | |
30 mL | |
2/boîte |
Oak Ridge | |
Tubes Oak Ridge de 30 ml |