Learn More
Motic™ Lentille de focalisation pour SMZ168
Augmentez ou réduisez la plage de grossissement avec un objectif auxiliaire. La lentille de focalisation Motic™ pour SMZ168 permet de fournir un espace suffisant pour la manipulation d’échantillons sous stéréomicroscope SMZ168
110.00€
Spécification
Type | Lentille de focalisation |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Stéréomicroscope série SMZ168 |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Distance de mise au point | Pouvoir grossissant | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Distance de mise au point | Pouvoir grossissant | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11702636
|
Motic™
AX6602610 |
43 mm, distance de travail = 50 mm | 1.5X | ||||||
11792626
|
Motic™
AX6602608 |
148 mm, distance de travail = 192 mm | 0,5X | ||||||
11712636
|
Motic™
AX6602611 |
25 mm, distance de travail = 34,5 mm | 2,0X | ||||||
Description
- Pour les stéréomicroscopes SMZ168
- Augmente ou réduit la plage de grossissement standard :
- 0,5X, distance de travail = 192 mm
- 1,5X, distance de travail = 50 mm
- 2,0X, distance de travail = 34,5 mm
Spécification
Lentille de focalisation | |
Stéréomicroscope série SMZ168 | |
1 de chaque |