Learn More
Motic™ Lentille de focalisation pour SMZ168
Augmentez ou réduisez la plage de grossissement avec un objectif auxiliaire. La lentille de focalisation Motic™ pour SMZ168 permet de fournir un espace suffisant pour la manipulation d’échantillons sous stéréomicroscope SMZ168
Marque: Motic™ AX6602610
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Pour les stéréomicroscopes SMZ168
- Augmente ou réduit la plage de grossissement standard :
- 0,5X, distance de travail = 192 mm
- 1,5X, distance de travail = 50 mm
- 2,0X, distance de travail = 34,5 mm
Spécification
Lentille de focalisation | |
Stéréomicroscope série SMZ168 | |
1 de chaque |
43 mm, distance de travail = 50 mm | |
1.5X |