Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monophosphate d’adénosine-3’,5’ cyclique, 98 %
Code produit. 15463619
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15463619
Marque: Thermo Scientific Chemicals J60936.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 60-92-4 | C10H12N5O6P | 329.21 g/mol
cAMP is used for intracellular signal transduction in many different organisms, conveying the cAMP-dependent pathway. Restoration of several morphological characteristics of normal fibroblasts in sarcoma cells when treated with adenosine-3?: 5?-cyclic monophosphate. In the presence of adenosine 3?:5?-cyclic monophosphate, protein kinase I dissociated into two subunits: a subunit binding adenosine 3?:5?-cyclic monophosphate, and a catalytic subunit. Stimulation of calcium uptake in platelet membrane vesicles by adenosine 3?,5?-cyclic monophosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’AMPc est utilisé pour la transduction de signaux intracellulaires dans de nombreux organismes différents, véhiculant la voie dépendante de l’AMPc. Restauration de plusieurs caractéristiques morphologiques des fibroblastes normaux dans les cellules du sarcome lorsqu’elles sont traitées avec l’adénosine-3′ : monophosphate 5′-cyclique. En présence d’adénosine monophosphate 3′:5′-cyclique, la protéine kinase I se dissocie en deux sous-unités : une sous-unité liant l’adénosine monophosphate 3′:5′-cyclique et une sous-unité catalytique. Stimulation de l’absorption de calcium dans les vésicules membranaires plaquettaires par l’adénosine monophosphate 3′,5′-cyclique.
Solubilité
Soluble dans l’eau : Le pH de la solution aqueuse pour 10 mg/ml est d’environ 3,0.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-92-4
Formule moléculaire C10H12N5O6P
Poids moléculaire (g/mol) 329.21
Numéro MDL MFCD00005845
Clé InChI IVOMOUWHDPKRLL-YPLCUDRINA-N
Synonyme camp, cyclic amp, adenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 3',5'-cyclic amp, adenosine 3',5'-phosphate, adenosine 3',5'-cyclophosphate, cyclic 3',5'-amp, adenosine cyclic monophosphate, adenosine-3',5'-cyclophosphate, cyclic adenosine monophosphate
CID PubChem 6076
ChEBI CHEBI:17489
Nom IUPAC (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-aminopurine-9-yl)-2-hydroxy-2-oxo-4a,6,7,7a-tétrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinine-7-ol
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate
Point de fusion 260°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 52645
Merck Index 14,2708
Informations sur la solubilité Solube in water: 10mg/mL pH of aqueous solution is approx. 3.0.
Poids de la formule 329.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline