Learn More
Sel de disodium d’adénosine-5’-monophosphate
Description
Adenosine-5'-monophosphate disodium salt is a nucleotide involved in the reactions of cellular energy transfers. It is useful for skin rejuvenation in dermatology and aesthetic dermatology. It acts as an activator of a class of protein kinases called as AMP-activated protein kinase (AMPK). Further, it is used as a substrate for enzymes such as AMP-thymidine kinase, AMP deaminase and 5'-nucleotidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sel disodique adénosine-5′-monophosphate est un nucléotide impliqué dans les réactions de transferts d’énergie cellulaire. Il est utile pour le rajeunissement de la peau en dermatologie et dermatologie esthétique. Il agit comme activateur d’une classe de protéines kinases appelées protéines kinase activées par l’AMP (AMPK). De plus, il est utilisé comme substrat pour les enzymes telles que la kinase AMP-thymidine, la désaminase AMP et la 5′-nucléotidase.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Adenosine-5'-monophosphate disodium salt |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 3586732 |
| Merck Index | 14,158 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol. |
| Poids de la formule | 391.2 |
| Forme physique | Poudre |
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.