Learn More
Adénosine 5’-triphosphate, sel disodique hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4229021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10316070
Marque: Thermo Scientific Acros 102800100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 34369-07-8 | C10H14N5Na2O13P3 | 551.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34369-07-8
Formule moléculaire C10H14N5Na2O13P3
Poids moléculaire (g/mol) 551.15
Numéro MDL MFCD00150755
Clé InChI TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
CID PubChem 131664345
Nom IUPAC phosphate [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl] de disodium hydraté
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate
Point de fusion 188.0°C to 190.0°C
Couleur Brun à incolore
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
pH 2.5 to 3.5 (5% aq. soln.)
Forme physique Liquide
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Merck Index 14,155
Synonyme atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless
Poids de la formule 551.14
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Aspect (5% aq. soln.) clear, colorless