Learn More
3M™ Adflo™ Filtre à gaz, A1B1E1, 837242
Description
- Offre une protection contre divers risques liés aux particules et aux gaz (selon les filtres sélectionnés).
- À utiliser avec 3M™ Adflo™ Appareils respiratoires à ventilation assistée (PAPR)
- Filtre à particules, filtres à gaz et filtre/tampon anti-odeurs disponibles
- L'installation est facile et sécurisée
- Pour une sécurité et un confort optimaux, vérifiez régulièrement votre équipement afin de détecter toute pièce usée ou endommagée.
Spécification
Spécification
| Type de cartouche | Vapeurs organiques, gaz acides |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Filtre |