Learn More
3M™ Batterie lithium-ion Adflo™
Code produit 15780008 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autonomie de la batterie:
7 à 9 h
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autonomie de la batterie Conditionnement
15780008 7 à 9 h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15780008 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100166697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00€
    976.99€ / 1 pièces
    Économisez 463.01€
    32% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
La batterie lithium-ion 3M™ Adflo™ rend l’appareil respiratoire à ventilation assistée Adflo™ encore plus léger et équilibré, pour un plus grand confort pendant tout le poste.
  • Avec le bon type de filtre, l’appareil respiratoire Adflo vous protège efficacement contre les particules et les gaz, le tout dans un seul système. Les filtres à gaz sont vendus séparément comme accessoires
  • Intègre une batterie Li-ion, qui allège le turbo de presque 20 %
  • Pour éliminer les odeurs désagréables, un filtre à odeurs peut être ajouté (inutile si un filtre à gaz est installé) - vendu séparément
  • Le débit d’air est toujours un débit nominal constant de 170 L par minute, indépendamment de la charge de la batterie ou de la charge en particules du filtre
  • Pour les travaux dans des zones chaudes et humides, vous pouvez augmenter le débit d’air à 200 L par minute en appuyant une seconde fois sur le bouton ON
  • La batterie légère lithium-ion se recharge entièrement en 4,5 heures et a une durée de fonctionnement de 7 à 9 heures. Si vous souhaitez prolonger la durée de fonctionnement, une batterie à usage intensif est disponible en option
  • Pour commander un système complet de casque de soudage, sélectionnez d’abord la coiffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Autonomie de la batterie 7 à 9 h
Type de batterie Lithium-ion
Certifications/Conformité EN 12941
Type de produit Source d’air de système de protection respiratoire à ventilation assistée
Comprend Filtre à particules HE
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.