Learn More
3M™ Adflo™ Pare-étincelles, 836000
Code produit 15739647 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie : Pièces et accessoires de soudage, Modèle : 83 60 00
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15739647 Catégorie : Pièces et accessoires de soudage, Modèle : 83 60 00
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15739647 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000028010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.90€
    13.75€ / 1 pièces
    Économisez 7.15€
    34% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Le pare-étincelles de rechange empêche les étincelles de pénétrer dans le filtre. À utiliser avec Adflo™ appareil respiratoire à ventilation assistée.
  • Vérifiez régulièrement votre pare-étincelles et évaluez s'il est endommagé.
  • Remplacez immédiatement si des dommages sont visibles.
  • Pour prolonger la durée de vie de l'équipement, vérifiez-le régulièrement.
  • Authentique 3M Accessoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir