Learn More
Tampon pH haute résolution à code couleur, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11778465 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
pH:
10,00
4
4,00
7
7,00
Conditionnement:
1 pièce
500mL
Code produit. 11778465
Marque: Reagecon 110000C
Edge
Utilisez des tampons pH à code couleur pour faciliter l’utilisation. Les tampons pH haute résolution à code couleur Reagecon™ sont testés à 20 °C ou 25 °C et sont certifiés et traçables par NIST.
  • Solutions tampons pH colorées
  • Haute résolution
  • Testées à 20 °C ou -25 °C 
  • Certifiées par la méthode d’essai accréditée ISO/CEI 17025 de Reageco
  • Traçabilité NIST
  • Présentés en différentes tailles de boîtes
Spécification
Point de fusion 0°C
Couleur Bleu
pH 10,00
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Odeur Caractéristique
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
compliance-icons
Identifiant produit
  • BUFFER SOLUTION pH 10.000 ± 0.010 @ 20°C
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Boric Acid, DisodiumSalt