Learn More
Tampon pH haute résolution à code couleur, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
pH:
10,00
4
4,00
7
7,00
Conditionnement:
1 pièce
500mL
Description
- Solutions tampons pH colorées
- Haute résolution
- Testées à 20 °C ou -25 °C
- Certifiées par la méthode d’essai accréditée ISO/CEI 17025 de Reageco
- Traçabilité NIST
- Présentés en différentes tailles de boîtes
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 0°C |
| Couleur | Bleu |
| pH | 10,00 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 ml |
| Odeur | Caractéristique |
| Informations sur la solubilité | Fully miscible in water |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- BUFFER SOLUTION pH 10.000 ± 0.010 @ 20°C
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: Boric Acid, DisodiumSalt