Learn More
Kartell™ Étiquettes adhésives
Étiquettes perforées transparentes à utiliser avec des flacons de lavage et des flacons de réactifs en plastique ou en verre
Marque: Kartell™ 0501200
81.27 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 7.65000kg
Description
- Pour une utilisation avec des flacons de lavage et des flacons de réactifs en plastique ou en verre, comme recommandé par la NFPA (National Fire Protection Agency)
- Complétées avec les numéros d’évaluation des risques, les recommandations d’utilisation et les avis spéciaux présentés dans les catalogues de réactifs
Spécification
Transparentes avec du texte coloré | |
Méthanol | |
130 x 35 mm |
Noir | |
50/Bte |