Learn More
Novus Biologicals™ Adipose Tissue Slides (Adult Normal)- Paraffin
Code produit. 18687391 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
5 lames
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 18687391
Marque: Novus Biologicals™ NBP277802
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 lames
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Espèces Human
Spécificité cible Adipose
Contenu et stockage Store at 4°C.