Learn More
Adonitol 99,8 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11492910 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 11492910
Marque: MP Biomedicals 0210025280
Identifiants chimiques
CAS 488-81-3
Formule moléculaire C5H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 152.146
Numéro MDL MFCD00064291
Clé InChI HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Synonyme xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
CID PubChem 6912
Nom IUPAC (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Adonitol
Couleur Blanc
Densité 1.53g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 0.998
Quantité 100 g
Poids de la formule 152.15
Forme physique Poudre