Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adonitol, 99 %
Code produit. 11322076
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11322076
Marque: Thermo Scientific Chemicals L03253.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 488-81-3 | C5H12O5 | 152.146 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’adonitol se métabolise en acides teicholiques utilisés dans les parois cellulaires des bactéries Gram positif. L’adonitol est aussi souvent comparé à d’autres molécules perméantes aux cellules telles que le formamide, le propanediol et le DMSO (en tant qu’agent de cryoconservation).
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml).
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’eau et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 488-81-3
Formule moléculaire C5H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 152.146
Numéro MDL MFCD00064291
Clé InChI HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Synonyme xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
CID PubChem 6912
Nom IUPAC (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Adonitol
Point de fusion 102°C to 104°C
Quantité 5 g
Beilstein 1720524
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,168
Informations sur la solubilité Soluble in water (100mg/ml).
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%