missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adonitol, 99 %
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’adonitol se métabolise en acides teicholiques utilisés dans les parois cellulaires des bactéries Gram positif. L’adonitol est aussi souvent comparé à d’autres molécules perméantes aux cellules telles que le formamide, le propanediol et le DMSO (en tant qu’agent de cryoconservation).
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml).
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’eau et les agents oxydants.
L’adonitol se métabolise en acides teicholiques utilisés dans les parois cellulaires des bactéries Gram positif. L’adonitol est aussi souvent comparé à d’autres molécules perméantes aux cellules telles que le formamide, le propanediol et le DMSO (en tant qu’agent de cryoconservation).
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml).
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’eau et les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Adonitol |
| Point de fusion | 102°C to 104°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1720524 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,168 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (100mg/ml). |
| Poids de la formule | 152.15 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu