Learn More
GeneBLAzer™ Cellules ADRA2A-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1
Les cellules GeneBLAzer™ ADRA2A-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 contiennent l’adrénocepteur A2A humain.
Marque: GeneBLAzer™ K1743
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Symbole de gène(s) : ADRA2A
- Numéro d’accès : NM_000681,2
- État de la population : Origine de clones à cellule unique
- Les cellules ADRA2A-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 GeneBLAzer™ contiennent l’adrénocepteur humain A2A (ADRA2A) parfaitement intégré à la lignée cellulaire Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 GeneBLAzer™. Les cellules Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 GeneBLAzer™ (n° de réf. K1536) contiennent un gène rapporteur de la bêta-lactamase sous contrôle du facteur nucléaire de l’élément de réponse des cellules T activées (NFAT) et de la protéine G chimérique, Gqo5.
- Les cellules ADRA2A-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 GeneBLAzer™ sont validées de manière fonctionnelle pour des concentrations Z’ et EC50 d’UK 14,304. En outre, les cellules ADRA2A-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 GeneBLAzer™ ont été testées pour des performances de dosage dans des conditions variables.
Spécification
Azote liquide | |
GPCR | |
2 x 106 cellules |
Fluorescent | |
Cellules ADRA2A-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1, protocole de dosage ADRA2A-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1, certificat d’analyse | |
Division cellulaire |