Learn More
Cole-Parmer™ Filtres en fibre de quartz Advantec QR100
Marque: Cole-Parmer™ 06658-20
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Spécification
Filtre en fibre de quartz | |
Utilisé pour l’échantillonnage de gaz acides à des températures élevées ou pour l’analyse de la pollution atmosphérique | |
Filtre |
Fibre de quartz | |
1Pack | |
25 mm |