Learn More
Advantech Tamis à mailles en acier inox standard modèle tamis soniques L3P
Pour une utilisation avec les tamis soniques Advantech modèle L3P
Marque:  Advantech 59948-28
Informations supplémentaires : Poids : 0.06804kg
Code produit. 15874765
  • 208.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-04-2023
Description
Pour une utilisation avec les sonicateurs Advantech modèle L3P.
Respectent toutes les normes ASTM™ applicables. 3 de dia. int. Tamis (7,6 cm) avec cadres en acrylique transparent. Choix de tamis en acier inox ou à mailles en nickel.
Tamis à maille en acier inox standard
  • Adapté à jusqu’à six tamis
  • Hauteur totale : 16 mm (5/8 pouces)
Tamis à mailles en nickel de précision
  • Adapté à jusqu’à trois tamis
Spécification
Spécification
14
Idéal pour l’analyse de la taille des particules en laboratoire
14,2cm
Tamis de précision
3,5 in
Tamis soniques Advantech modèle L3P
14
Acier inoxydable
5,6 in
1,4mm
ASTM E11
Acrylique
12