Learn More
Lovibond™ Kit d’échelle de couleurs AF330 modèle EBC
Marque: Lovibond™ 433300
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 2.34000kg
Description
Comparateur de couleur• Mesure visuelle
• 4 échelles de mesure
• Comparaison visuelle de la couleur de l'échantillon avec un jeu de filtres colorés
• Source de lumière normalisée ciel du nord moyen pour des conditions de mesure reproductibles
• Prisme accolant dans l'oculaire l'échantillon et la référence pour faciliter la comparaison visuelle
• Prisme soudé par ultrason pour éviter toute contamination du système optique
• Support 2 cuves
• Cuve de mesure contenant l'échantillon
• Cuve blanc se superposant au filtre coloré pour compenser l'effet du solvant ou de la présence de particule
• Chaque comparateur est livré avec disques gradués et cuve normalisée
• Echelle Gardner
• Pour couleurs de solvants, liquides jaunes, bruns et rouges moyennement colorés
• Conforme ASTM D 1544 et ISO 4630. Livré avec disques 1 à 18 et cuve trajet optique 10mm
• Echelle Hazen / APHA / Pt-Co
• Pour liquides jaunes, bruns et rouges faiblement colorés
• Conforme aux prescriptions APHA et norme ISO 7887-4 pour la détermination de la couleur de l'eau. Livré avec disques gradués enmg Pt/l correspondant à la gamme selectionnée
• Comparateur visuel
• Echelle EBC
• Inclus avec disques chromatiques 2-6, 6-10, 10-18 et 19-27 et cuve TO 25mm
Spécification
Kit d’échelle de couleur | |
Applications : Bières, malts et caramels, aliments et boissons, produits ménagers, médicaux et cliniques, huiles de pétrole et cires, huiles et graisses alimentaires, solutions sucrières, sirops et miel, produits pharmaceutiques et cosmétiques, textiles, revêtements, plastiques, produits chimiques, piscines et spas, eaux et eaux usées | |
AF330 EBC |