Learn More
Aflatoxine B1, cristalline, Thermo Scientific Chemicals
L’aflatoxine B1, cristalline, nº CAS 1162-65-8, fait partie d’un groupe de mycotoxines présentant de puissantes activités hépatotoxiques t cancérogènes.
56.80€ - 1171.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1162-65-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 312.28 |
Numéro MDL | MFCD00869647 |
Clé InChI | OQIQSTLJSLGHID-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | ccris 12, aflatoxin b, 2,3,6aalpha,9aalpha-tetrahydro-4-methoxycyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, aflatoxin-b1, unii-9n2n2y55mh, afb1, 1h,11h-cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione,2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, aflatoxin b1, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy |
CID PubChem | 186907 |
ChEBI | CHEBI:2504 |
Nom IUPAC | 11-méthoxy-6,8,19-trioxapentacylo[10.7.0.0²,⁹.0³,⁷.0¹³,¹⁷]nonadeca-1,4,9,11,13(17)-pentaène-16,18-dione |
SMILES | COC1=C2C3=C(C(=O)CC3)C(=O)OC2=C2C3C=COC3OC2=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10593011
|
Thermo Scientific Acros
227340010 |
1 mg |
56.80€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10033150
|
Thermo Scientific Acros
227340100 |
10 mg | |||||||
11966201
|
Thermo Scientific Acros
227340500 |
50 mg |
1171.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• L’aflatoxine B1 (AFB1) fait partie d’un groupe de mycotoxines produites par Aspergillus flavus, et Aspergillus parasiticus, montrant des activités cancérogènes
• L’AFB1 peut induire la transversion de G à T dans la troisième position du codon 249 du gène suppresseur de tumeur p53, entraînant une mutation et favorisant le processus carcinogène
Applications
• L’aflatoxine B1 montre une activité tératogène
• C’est un substrat CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6 et CYP3A et peut être utilisée pour étudier la famille CYP dans des études in vitro et in vivo.
•Elle peut provoquer une immunosuppression dans les modèles animaux.
Identifiants chimiques
1162-65-8 | |
312.28 | |
OQIQSTLJSLGHID-UHFFFAOYNA-N | |
186907 | |
11-méthoxy-6,8,19-trioxapentacylo[10.7.0.0²,⁹.0³,⁷.0¹³,¹⁷]nonadeca-1,4,9,11,13(17)-pentaène-16,18-dione |
C17H12O6 | |
MFCD00869647 | |
ccris 12, aflatoxin b, 2,3,6aalpha,9aalpha-tetrahydro-4-methoxycyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, aflatoxin-b1, unii-9n2n2y55mh, afb1, 1h,11h-cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione,2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, aflatoxin b1, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy | |
CHEBI:2504 | |
COC1=C2C3=C(C(=O)CC3)C(=O)OC2=C2C3C=COC3OC2=C1 |
Spécification
Aflatoxin B1 | |
Flacon en verre | |
MFCD00869647 | |
ccris 12, aflatoxin b, 2,3,6aalpha,9aalpha-tetrahydro-4-methoxycyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, aflatoxin-b1, unii-9n2n2y55mh, afb1, 1h,11h-cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione,2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, aflatoxin b1, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy | |
COC1=C2C3=C(C(=O)CC3)C(=O)OC2=C2C3C=COC3OC2=C1 | |
312.28 | |
CHEBI:2504 |
1162-65-8 | |
C17H12O6 | |
15, 171 | |
OQIQSTLJSLGHID-UHFFFAOYNA-N | |
11-méthoxy-6,8,19-trioxapentacylo[10.7.0.0²,⁹.0³,⁷.0¹³,¹⁷]nonadeca-1,4,9,11,13(17)-pentaène-16,18-dione | |
186907 | |
312.27 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Mortel par inhalation.
Peut provoquer le cancer.
Mortel par contact cutané.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 214-603-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GY1925000
RUO – Research Use Only