Learn More
Terumo™ Aiguille de sécurité Agani™
Aiguille hypodermique de sécurité avec activation sécurisée du système de protection et protection fiable contre les piqûres d'aiguille avec activation à une main.
Marque: Terumo™ 8SAN3013R1
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.12000kg
Description
- Les aiguilles hypodermiques de sécurité Agani™, lorsqu’elles sont équipées d’une seringue Luer-Slip ou Luer-Lock standard, sont destinées à l’aspiration et à l’injection de liquides à des fins médicales.
- Après avoir retiré l’aiguille du corps, l’écran de protection de l’aiguille fixé peut être activé pour recouvrir l’aiguille immédiatement après son utilisation afin de minimiser les risques de blessure par piqûre d’aiguille.
Spécification
Non autoclavable | |
Calibre 30 | |
13 mm | |
Non |
Jaune | |
Oui | |
Oui | |
Stérile |