Learn More
RETSCH Bols de broyage “comfort” en agate
Utilisez ces bols de broyage avec les broyeurs à billes Retsch™. Les bols de broyage “comfort” en agate Retsch™ sont dotés d’un joint torique pour un fonctionnement en toute sécurité.
Marque: RETSCH 01.462.0197
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 1.20000kg
Description
- Disponibles en plusieurs tailles de 12 à 500 ml
- Couvercles d’aération en option
- Dispositifs de fermeture de sécurité étanches
Spécification
Bol de broyage “comfort” | |
80 ml | |
Pour PM 100, PM 200, PM 400 et S 100 | |
Agate |