Learn More
Liebherr™ Machine à glace
Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 kg
6 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Machine à glace
- Carrosserie et pieds inox satiné 18/8
- Bac de réserve en ABS qualité alimentaire
- Portillon ouverture rapide
- Filtre anti-poussières
- Refroidissement par air
- Pieds réglables en hauteur 15cm
- Machine à glaçons pleins
- Production par projection d'eau en circuit recyclé
- Rampe et injecteurs en laiton limitant les dépôts calcaires, godet en cuivre étamé conformément aux règles d'hygiène alimentaire
- CB 184AX
- Accessoires obligatoires détartrant et défloculateur si l'eau d'arrivée est calcaire
- Inclus Tuyau d'alimentation en eau 1,5 m G3/4 in.M, tuyau d'évacuation 1,5 m et pelle à glace
Spécification
Spécification
| Température ambiante (métrique) | 10 to 43°C |
| Certifications/Conformité | CE-ISO9001 regulations: 2000-CSV-IMQ-GS |
| Type de refroidissement | Air |
| Capacité (métrique) | 4 kg |
| Profondeur (métrique) | 59 cm |
| Type de produit | Ice Maker |
| Comprend | Air cooled condenser with anti dust filter |
| Hertz | 50Hz |
| Matériau | Steel body, Stainless Steel feet |
| Hauteur (métrique) | 35.5cm |
| Afficher plus |