missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AKAP8L Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16876263 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16876263 150 μL 150µL
16886263 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16876263 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 101031AP150UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Could play a role in constitutive transport element (CTE)-mediated gene expression. Does not seem to be implicated in the binding of regulatory subunit II of PKA. May be involved in nuclear envelope breakdown and chromatin condensation. May regulate the initiation phase of DNA replication when associated with TMPO-beta.

Spécification

Antigène AKAP8L
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.3 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression AKAP8L
Numéro d’ordre du gène Q9ULX6
Alias de gène A kinase anchor protein 8 like, AKAP8 like protein, AKAP8L, HA95, HAP95, Helicase A binding protein 95, Homologous to AKAP95 protein, NAKAP, NAKAP95, Neighbor of AKAP95
Symboles de gène(s) AKAP8L
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène AKAP8L Fusion Protein Ag0145
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 150 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 26993
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.