Learn More
Tube AL-23, ouvert aux deux extrémités, dia. ext. : 6 mm, dia. int. de : 3mm, Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 031556.DW
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11323937
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Al-23 Tube
Both ends open
300 mm