Learn More
Alachlor, Dr. Ehrenstorfer
Code produit. 30312607
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. 30312607
Marque: Dr. Ehrenstorfer DREC10060000100MG
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Alachlor
CAS 15972-60-8
Noms d’analytes ou de composants Alachlor
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C14 H20 Cl N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Alachlor
Formule InChI InChI=1S/C14H20ClNO2/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)16(10-18-3)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3
SMILES CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)CCl
Nom IUPAC 2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)acetamide
Poids moléculaire (g/mol) 269.77
Quantité 100 mg
Poids de la formule 269.1183 g/mol