Learn More
Molecular Probes™ Réactif de viabilité cellulaire alamarBlue™
Réactif de viabilité cellulaire AlamarBlue™
347.00€ - 730.00€
Spécification
Type de cellule Bactéries, cellules eucaryotes, cellules fongiques
Couleur Bleu
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C.
Description Réactif de viabilité cellulaire alamarBlue™
Méthode de détection Colorimétrique, fluorescence
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10161053
Afficher les documents Détails de la promotion
Molecular Probes™
DAL1025
25 ml
347.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10099022
Afficher les documents Détails de la promotion
Molecular Probes™
DAL1100
100 mL
730.00€
100mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Le réactif alamarBlue est un indicateur redox qui induit un changement colorimétrique et un signal fluorescent en réponse à une activité métabolique. Il s’agit d’un colorant prouvé sûr et non toxique utilisé pour l’analyse quantitative de la viabilité cellulaire et de la prolifération cellulaire, pour les dosages biologiques de cytokines et les études de cytotoxicité  in vitro .
Applications :
  • Déterminations de la prolifération cellulaire—le réactif alamarBlue est soluble dans l’eau, stable en culture et non toxique
  • Tests de viabilité cellulaire, y compris la cytotoxicité—modification de l’activité métabolique et de la génération de colorant proportionnellement à la viabilité altérée et aux dommages cellulaires
  • Dosages de cytokine—mesurez la prolifération induite par les cytokines, récupérez et développez les cellules à la fin de l’étude si vous le souhaitez
Réactif alamarBlue en tant que réactif de test de viabilité cellulaire
Le test alamarBlue est basé sur la capacité des cellules métaboliquement actives à convertir le réactif en un indicateur fluorescent et colorimétrique. Les cellules endommagées et non viables présentent une activité métabolique innée inférieure et génèrent un signal proportionnellement inférieur. Le colorant lui-même a une faible toxicité et est généralement sans danger pour les cellules.
Un dosage sûr, pratique et polyvalent
le réactif alamarBlue est un liquide de couleur indigo qui mesure efficacement l’activité métabolique innée dans les cellules animales, fongiques et bactériennes. Puisque le réactif alamarBlue n’est pas toxique, les cellules effectrices peuvent être récupérées pour une analyse plus approfondie ou une expansion cellulaire à la fin d’une étude. Le réactif alamarBlue est hydrosoluble, ce qui permet de gagner du temps pour les étapes de lavage et d’extraction. Le format de dosage homogène de ce kit est rapide — ajoutez directement le réactif simple aux cellules en suspension ou aux cellules fixées dans le milieu de culture intégral. Le protocole se prête aisément à l’automatisation et aux dosages à haut rendement. La capacité de détecter l’indicateur alamarBlue par fluorescence ou spectroscopie offre une compatibilité avec la cytométrie en flux, les lecteurs de plaques et la microscopie.
Détection expérimentale du réactif alamarBlue
  • Fluorométrie : par excitation à 530–560 nm et par émission à 590 nm
  • Spectrophotométrie : par mesures d’absorbance à 570 nm et 600 nm
Spécification
Spécification
Bactéries, cellules eucaryotes, cellules fongiques
Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C.
Colorimétrique, fluorescence
Spectrophotomètre, Lecteur de microplaques
Résazurine
530 à 560 nm
Plaque à 96 puits, cuves, plaque à 384 puits
alamarBlue™
Compatible avec le haut débit
Bleu
Réactif de viabilité cellulaire alamarBlue™
Test de viabilité
Réactif de viabilité cellulaire
590 nm
Liquide
1 à 4 h (Jusqu’à 24 heures pour les faibles nombres de cellules)
Glace humide