Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albumine Bovine/Fraction V, pour la biochimie, pH 7,0
L’albumine bovine / fraction V, nº CAS 9048-46-8, également connue sous le nom d’albumine sérique bovine (BSA), est une protéine d’albumine sérique dérivée des bœufs.
82.50€ - 1129.00€
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10023060
|
Thermo Scientific Chemicals
240400100 |
10 g | Flacon en verre |
82.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10174520
|
Thermo Scientific Chemicals
240401000 |
100 g | Flacon en verre |
315.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10257123
|
Thermo Scientific Chemicals
240405000 |
500 g | Bouteille en verre |
1129.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- L’albumine bovine / fraction V est une protéine d’albumine sérique couramment utilisée dans les expériences de laboratoire, notamment le dosage immuno-enzymatique (ELISA), les immunotransferts et l’histochimie immunitaire ou la fluorescence immunitaire
Applications
- L’albumine bovine / fraction V affiche l’activité de blocage principalement lorsque des anticorps sensibles à la caséine, y compris des anticorps spécifiques au phospho, sont utilisés
- Dans les approches génétiques, ce composé peut être utilisé pour augmenter les rendements des réactions en chaîne de la polymérase (PCR) à partir de modèles de faible pureté
- Ce composé est utile pour stabiliser les enzymes pendant le stockage et aussi pour les réactions enzymatiques où l’absence de nucléases est cruciale
- Dans les cultures in vitro, l’albumine bovine / fraction V a été appliquée comme élément nutritif dans les cultures cellulaires et microbiennes, en particulier lorsque des milieux exempts de sérum sont utilisés
- Elle est couramment utilisée comme étalon protéique pour obtenir des courbes d’étalonnage pour plusieurs expériences de laboratoire
- L’albumine bovine / fraction V est une petite protéine couramment utilisée dans l’immunohistochimie pour bloquer les régions non spécifiques.La liaison de ce composé aux sites de liaison non spécifiques augmente la probabilité que les anticorps ne se lient qu’à la région d’intérêt.
Chemical Identifiers
9048-46-8 | |
MFCD00145743 |
Specifications
Albumine Bovine/Fraction V | |
Beige / jaune | |
MFCD00145743 |
9048-46-8 | |
96.0% to 100.0% (protein [F:6.22]) on dry substance; 98% to 100% (Albumin, 7% solution [by cellulose acetate electrophoresis]) | |
Poudre |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 305-179-1
RUO – Research Use Only