Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alcohol dehydrogenase, yeast
214.00€
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15786485
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J65869.V
75 kilounits
214.00€
75ku
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-05-2024
Description
Alcohol dehydrogenase catalyzes the reaction: RCH2OH +NAD+ ↔ RCHO + NADH + H+ It facilitates the interconversion between alcohols and aldehydes or ketones with the reduction of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+ to NADH). In biotransformation, alcohol dehydrogenases are often used for the synthesis of enantiomerically pure stereoisomers of chiral alcohols.