Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alcohol dehydrogenase, yeast
214.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15786485
|
Thermo Scientific Chemicals
J65869.V |
75 kilounits |
214.00€
75ku |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Alcohol dehydrogenase catalyzes the reaction: RCH2OH +NAD+ ↔ RCHO + NADH + H+ It facilitates the interconversion between alcohols and aldehydes or ketones with the reduction of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+ to NADH). In biotransformation, alcohol dehydrogenases are often used for the synthesis of enantiomerically pure stereoisomers of chiral alcohols.