missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALDH1L1 Mouse anti-Human, Clone: OTI7G6, lyophilized, TrueMAB™

Code produit 17621841
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17621841 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17621841 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur CF501867

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

ALDH1L1 catalyzes the conversion of 10-formyltetrahydrofolate, NADP, and water to tetrahydrofolate, NADPH, and carbon dioxide. The encoded protein belongs to the aldehyde dehydrogenase family and is responsible for formate oxidation in vivo. Deficiencies in this gene can result in an accumulation of formate and subsequent methanol poisoning.

Spécification

Antigène ALDH1L1
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI7G6
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Expression ALDH1L1
Numéro d’ordre du gène O75891
Alias de gène 10-FTHFDH, 10-fTHF, FDH, FTHFD
Symboles de gène(s) ALDH1L1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombit protein of human ALDH1L1 produced in HEK293T cell.
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10840
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Lyophilized
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.