Learn More
Aldicarbe-sulfone, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aldicarb-sulfone |
| CAS | 1646-88-4 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Densité | 1.35 g/cm3 |
| Beilstein | 2215242 |
| Couleur | Incolore |
| Synonyme | N; [(2-methyl-2-methylsulfonylpropylidene)amino] N-methylcarbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 222.36 g/mol |
| Quantité | 100 mg |
| Qualité | Acaricides et insecticides |