Learn More
Gibco™ AlgiMatrix™ 96-Well, 3D Culture System, Flat-Bottom Microplate
Couleur : Transparent ; Stérilité : Stérile ; Couvercle : Avec couvercle
Marque: Gibco™ 12684031
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
Le système AlgiMatrix™ de culture 3D est le premier échafaudage biologique non-dérivé dʼanimaux facile à utiliser destiné à la culture cellulaire en trois dimensions (3D). Le système AlgiMatrix™ de culture 3D crée un système de modèle de culture cellulaire qui reflète plus étroitement la morphologie et le comportement normaux des cellules afin de répondre aux exigences des chercheurs en matière de culture cellulaire 3D dans des domaines tels que la toxicologie, le développement de médicaments, la recherche sur le cancer et les cellules-souches, le développement et la morphogénèse, l’ingénierie des tissus et des organes, les maladies cardiaques, le diabète et la maladie d’Alzheimer.Le système AlgiMatrix™ de culture 3D est fourni dans un format 96 puits qui sʼadapte bien au flux de travail des utilisateurs à débit inférieur et supérieur. Les scientifiques peuvent inoculer les cellules directement dans les plaques de microtitration stériles préchargées avec une éponge dʼalginate lyophilisée, sans prétraitements ni préparations nécessaires. La commodité, la grande capacité et la visualisation microscopique réunies font du système AlgiMatrix™ de culture 3D une solution idéale pour de vastes applications de recherche fondamentale et de découverte de médicaments.
Applications :
le système AlgiMatrix™ de culture 3D est adapté à de nombreuses procédures de sélection basée sur les cellules, de découverte de médicaments et de thérapie cellulaire humaine, notamment les dosages de sphéroïdes tumoraux multicellulaires (STM),1 les études sur l’organogenèse des cardiomyocytes et des hépatocytes 2 à 4,5 les études de co-culture,6 les dosages de criblage de médicaments à haut débit,1 et la différenciation 3D de cellules-souches embryonnaires.7 Chaque lot est soumis à des tests de performance et de qualité dans le cadre d’un dosage de toxicité cellulaire.
Conservation :
Température ambiante.
Références :
1. Kunz-Schughart, L., et al., (2004) J Biomolec Screening 9, 273.
2. Dvir-Ginzberg, M., et al. (2003) Tissue Engineering 9, 757.
3. Elkayam, T., et al. (2006) Tissue Engineering 12, 1357.
4. Kedem, A., et al. (2005) Tissue Engineering 11, 715.
5. Dar, A., et al. (2002) Biotechnology & Bioengineering 80, 305.
6. Kim, J. (2005) Seminars in Cancer Biology 15, 365.
7. Gerecht-Nir, S., et al. (2004) Biotechnology & Bioengineering 88, 313.
Spécification
Plat | |
Avec couvercle | |
AlgiMatrix™ | |
Microplaque | |
Stérile | |
5 / Bte | |
5 / Bte |
Plaque 96 puits | |
5 boîte | |
Transparent | |
96 | |
Système de culture 3D AlgiMatrix | |
Qualité pour culture cellulaire | |
Température ambiante |