Learn More
Molecular Probes™ Aliphatic Amine Latex Beads, 2% w/v, 0.3 μm
Microbilles de latex amine aliphatique, 2 % p / v, 0,3 µm
Marque: Molecular Probes™ A37357
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. En raison de l’agencement des chaînes en polystyrène dans la microbille, la surface est très hydrophobe, ce qui rend ces matériaux idéaux pour l’adsorption de matériaux tels que les protéines.Ce latex amine aliphatique présente une densité élevée de groupes d’amines attachés au terminus d’un bras espaceur à six carbone aliphatique. Ce produit peut être utilisé pour coupler des protéines de manière covalente. L’emplacement de l’amine à l’extrémité du bras espaceur minimise les difficultés avec l’empêchement et la conformation stériques, car le groupe a une plus grande liberté de rotation. En outre, les bras espaceurs améliorent la cinétique des réactions d’agglutination au latex. Les particules sont stabilisées par les groupes amine chargés positivement dans des conditions de pH faible à neutre. Il faut veiller à ne pas les utiliser à un pH élevé.
Les microsphères sont disponibles en plusieurs tailles et fonctionnalités de surface
Principales applications de microsphères
Plus d’informations
Lisez un aperçu technique des microsphères et découvrez les microbilles à haute activité, les microbilles super actives, les microbilles spécialisées et les protocoles de couplage de microbilles sur la page d’application des microbilles en latex IDC sans surfactant.
Nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous
Si vous ne trouvez pas la microsphère que vous cherchez dans notre liste d’inventaire, nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons un travail de qualité. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Utilisation à des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). | |
Microbilles de latex très actives | |
Température ambiante | |
0,3 μm |
Polystyrène | |
IDC | |
Amine aliphatique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.